Fontos dokumentumok
D0710000
Dexamethasone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
dexamethasone
kiszerelés
pkg of 150 mg
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: <0.1 g/L
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)