Fontos dokumentumok
262412
4-(Butylamino)benzoic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
p-Butylaminobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-(Butylamino)benzoic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
149-151 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?