Fontos dokumentumok
1176506
USP
Dexamethasone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
dexamethasone
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 200 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
szín
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
oldhatóság
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Betamethasone Acetate
- Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
- Dexamethasone
- Dexamethasone Acetate
- Dexamethasone Acetate Injectable Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)