D0718000
Dexamethasone pivalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dexamethasone 21-trimethylacetate, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dexamethasone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-15-11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-24(16,5)26(18,28)20(30)13-25(19,6)27(15,33)21(31)14-34-22(32)23(2,3)4/h9-10,12,15,18-20,30,33H,7-8,11,13-14H2,1-6H3/t15-,18+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMQRFWOHEPJZPS-JHUFMRCFSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)