Fontos dokumentumok
PHR1513
Enrofloxacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Enrofloxacin, ENR, ENRO, Baytril
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001259
traceable to USP 1235900
API-család
enrofloxacin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Enrofloxacin is classified under the second generation quinolone antibiotics, known as ′fluoroquinolones′. It is a component of several medicines used to treat urinary tract infections, infections of the gastrointestinal tract, respiratory tract infections, infections of the skin structure as well as surgical prophylaxis.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.