Fontos dokumentumok
PHR1167
Ciprofloxacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000198
traceable to USP 1134313
API-család
ciprofloxacin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ciprofloxacin is grouped under the class of second generation of quinolone analogs of nalidixic acid that exhibits high potency, minimal toxicity and a broad-spectrum antibacterial activity. It can be administered both parenterally and orally. It finds applications in the treatment of broad range of infections of the urinary tract, respiratory tract and gastrointestinal tract, as well as skin and soft tissue infections.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.