Merck
1278302
USP
Fluoroquinolonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9ClFNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ciprofloxacin, enrofloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
242-245 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluoroquinolonic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ciprofloxacin Hydrochloride
  • Ciprofloxacin
  • Enrofloxacin
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)