Fontos dokumentumok
PHR1044
Ciprofloxacin HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 929
traceable to Ph. Eur. C2190000
traceable to USP 1134335
API-család
ciprofloxacin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ciprofloxacin is grouped under the class of second generation of quinolone analogs of nalidixic acid that exhibits high potency, minimal toxicity and a broad-spectrum antibacterial activity. It can be administered both parenterally and orally. It finds applications in the treatment of broad range of infections of the urinary tract, respiratory tract and gastrointestinal tract, as well as skin and soft tissue infections.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2