Fontos dokumentumok
Y0001160
Enrofloxacin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Enrofloxacin, Baytril
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
enrofloxacin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)