Fontos dokumentumok
33699
Enrofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Baytril
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?