Fontos dokumentumok
PHR1174
Fluoroquinolonic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, Ciprofloxacin Related Compound A (USP), Ciprofloxacin impurity A (PhEur), Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1278302
API-család
enrofloxacin, ciprofloxacin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
242-245 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2