Fontos dokumentumok
32422
Ceftiofur hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-{[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride, 3-[(2-Furylcarbonyl)thio]methyl]-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyiminoacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?