Fontos dokumentumok
C8856
Captopril
meets USP testing specifications
Szinonimák:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
97.5-102.0% dry basis
Forma
crystalline
mp
104-108 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)