Merck
1266802
USP
N-Ethylpiperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Ethylpiperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
Beilstein:
102971
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
enrofloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
N-Ethylpiperazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Enrofloxacin
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1