Fontos dokumentumok
C0400000
Calcium pantothenate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
calcium pantothenate
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Általános leírás
Calcium pantothenate, the calcium salt of pantothenic acid, is a coenzyme A component that plays an important role in the metabolism of proteins, fats and carbohydrates. It is employed in vitamin supplements for the treatment of acne, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc.
Alkalmazás
Kiszerelés
Fizikai tulajdonságok
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)