Fontos dokumentumok
729698
(S)-(+)-Pantolactone
97%
Szinonimák:
(S)-(+)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (S)-(+)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, L-Pantolactone
Teszt
97%
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
89-93 °C
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)