Merck
76183
Sigma-Aldrich
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
BioXtra, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Ascorbyl palmitate, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H38O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.53
Beilstein:
96552
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0% (RT)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +23±1°, c = 1% in ethanol
izzítási maradék
≤0.2% (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on drying
szín
white to faint yellow
mp
113-116 °C
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Általános leírás
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid is a lipid soluble ester of ascorbic acid. Ascorbic acid 6-palmitate is a lipophilic derivative of ascorbic acid.
Alkalmazás
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid has been used to study the effects of dietary supplement in Solea senegalensis larvae.
Biokémiai/fiziológiai hatások
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid possesses metastasis inhibitory and anti-tumor activity. Ascorbyl palmitate exhibits antioxidant activity by protecting the cell membranes from oxidative damage.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of dietary vitamin C level during early larval stages in Senegalese sole (Solea senegalensis)
Jimenez-Fernandez E, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 443(2), 65-76 (2015)
Condensation of L-ascorbic acid and medium-chain fatty acids by immobilized lipase in acetonitrile with low water content
Watanabe Y, et al.
Food Science and Technology Research, 5(2), 188-192 (1999)
The hydroxyl free radical reactions of ascorbyl palmitate as measured in various in vitro models
Perricone N, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 262(3), 661-665 (1999)
Oxidation and oligomerization of ethyl linoleate under the influence of the combination of ascorbic acid 6-palmitate/iron-2-ethylhexanoate
Micciche F, et al.
Applied Catalysis A: General, 297(2), 174-181 (2006)
Luciano Benedini et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 89, 265-270 (2011-10-15)
Ascorbyl palmitate (Asc16) in polyethyleneglycol 400 (PEG 400)-water mixtures at weight fractions (w/w) between 0.05 and 1.0 were studied by differential scanning calorimetry (DSC) and polarizing microscopy (PM) at different temperatures. The employed PEG 400-water proportions were: 0-25-50% and 75%