Merck
5.00090
SAFC
L(+)Ascorbyl palmitate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 304
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L(+)Ascorbyl palmitate, Palmitoyl-L-ascorbic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H38O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
E szám:
E304
EC index szám:
205-305-4
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-117 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,26-27H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Ascorbyl palmitate is typically used as an antioxidant in food and pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1