Fontos dokumentumok
SMB00390
2-O-a-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic Acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Ascorbyl Glucoside, Ascorbic acid 2-glucoside
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
tissue processing: suitable
szín
white to off-white
mp
158-163 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(C1=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3