Fontos dokumentumok
PHR1136
Guaiacol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
gőzsűrűség
4.27 (vs air)
gőznyomás
0.11 mmHg ( 25 °C)
API-család
guaiacol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup