Fontos dokumentumok
PHR1160
Fluconazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1174
traceable to Ph. Eur. Y0000557
traceable to USP 1271700
API-család
fluconazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluconazole is an antifungal agent with broad-spectrum antimicrobial activity. It is employed for the remediation of oral, esophagal and vaginal candidiasis and other serious systemic candidal infections. The drug is also effective against meningitis caused by Cryptococcus neoformans.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3