Merck
531901
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
96%
Szinonimák:
Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9ClFNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
242-245 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, also known as fluoroquinolonic acid, can be prepared from ethyl 2,4-dichloro-5-fluorobenzoylacetate. It is formed as an intermediate during the synthesis of ciprofloxacin hydrochloride, a fluorinated quinolone antibacterial drug.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid.
Song J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(4), o503-o504 (2004)