Fontos dokumentumok
P3502
Phloroglucinol
Used to detect the presence of wood fiber.
Szinonimák:
1,3,5-Trihydroxybenzene
Forma
powder or crystals
mp
215-220 °C
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
dormancy and vegetative growth
Between Mycosphaerella fijiensis and Banana
pressure deficit in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)