Merck
93370
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
dist., ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.17
Beilstein:
1698309
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
öngyulladási hőmérséklet
1301 °F
minőség
dist.
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
56-61 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane is used as a starting material in the synthesis of a variety of polyglycerols and polylactides. It is also used as a tripodal ligand to construct manganese-based metal-organic complexes as single molecular magnets.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - Cleveland open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, structure, and magnetic properties of a [Mn22] wheel-like single-molecule magnet.
Murugesu M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(14), 4203-4209 (2004)
Synthesis, characterization, and viscoelastic properties of high molecular weight hyperbranched polyglycerols.
Kainthan RK, et al.
Macromolecules, 39(22), 7708-7717 (2006)
Telechelic and star-shaped poly (L-lactide) s by means of bismuth (III) acetate as initiator.
Kricheldorf HR, et al.
Biomacromolecules, 5(2), 492-496 (2004)
Ruzaimah Nik Mohamad Kamil et al.
Bioresource technology, 101(15), 5877-5884 (2010-03-23)
A mathematical model describing chemical kinetics of transesterification of palm-based methyl esters with trimethylolpropane has been developed. The model was developed by utilizing nonlinear regression method, which is an efficient and powerful way to determine rate constants for both forward
Vita Kiriliauskaitė et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(9), 1561-1566 (2011-02-18)
The ability of the commercial lipolytic enzyme Lipoprime 50T to catalyze the biotechnologically important synthesis of the biodegradable and environmentally acceptable trimethylolpropane (2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol) ester of oleic acid was investigated. Simple and accurate thin-layer chromatography and computer analysis methods were used