Merck
P0381
Sigma-Aldrich
Pyrogallol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
Beilstein:
907431
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 167.7 °C)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyrogallol is a polyphenol and allelochemical, found on Microcystis aeruginosa and Emblica officinalis.
Alkalmazás
Pyrogallol has been used:
  • in the superoxide dismutase (SOD) assay
  • to induce modification in mitochondrial DNA and to characterize the same
  • as a standard to confirm the presence of pyrogallol in butanol fraction of white rose petal extract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pyrogallol induces superoxide anion (O2-) generation and in the presence of metal ions, it stimulates oxidative damage to DNA and lipids.
Minőség
May contain black specks.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Allelopathic mechanism of pyrogallol to Microcystis aeruginosa PCC7806 (Cyanobacteria): from views of gene expression and antioxidant system
Shao J, et al.
Chemosphere, 75(7), 924-928 (2009)
Caspase inhibitor decreases apoptosis in pyrogallol-treated lung cancer Calu-6 cells via the prevention of GSH depletion
Han YH, et al.
International Journal of Oncology, 33(5), 1099-1105 (2008)
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)