Merck
40846
Supelco
Phloroglucinol dihydrate
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(OH)3 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.14
Beilstein:
5109263
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
218-221 °C (A) (lit.)
SMILES string
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)