Fontos dokumentumok
8.18887
Sigma-Aldrich
Phloroglucinol
for synthesis
Szinonimák:
Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3-1,3,5-(OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-611-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
hatékonyság
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
217-220 °C
oldhatóság
10 g/L
térfogatsúly
560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Phloroglucinol in α-glycosidase inhibition: Phloroglucinol derivatives demonstrate effective α-glycosidase inhibitory activity, indicating potential for application in managing diabetes through enzyme inhibition strategies (Sevimli et al., 2024).
  • Phenolic compound bioaccessibility studies: Investigating the intestinal absorption and bioaccessibility of phloroglucinol, among other phenolics, using in vitro simulated gastrointestinal digestion helps understand its pharmacokinetic properties in dietary and pharmaceutical contexts (Pais et al., 2024).
  • Applications in plant biotechnology: Phloroglucinol is utilized in Agrobacterium-mediated transformations, enhancing genetic modification techniques in plant sciences, specifically demonstrated in dwarf soybean transformations (Shao et al., 2024).
  • Methane inhibition studies in dairy cows: Phloroglucinol′s role as a hydrogen acceptor in rumen pulse-dosing experiments demonstrates its potential in reducing methane emissions from dairy cows, contributing to environmental sustainability in agricultural practices (Maigaard et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2