Fontos dokumentumok
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4-Trihydroxybenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
208-575-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
mp
137-140 °C
sűrűség
1.45 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3