Fontos dokumentumok
P1178
Phloroglucinol
suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
1,3,5-Trihydroxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)