Merck
P1941
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (75:25), mol wt 66,000-107,000
Szinonimák:
LACTEL® B6007-1, PLGA
Méret kiválasztása
1 G
42 380,00 Ft
5 G
162 100,00 Ft
42 380,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
42 380,00 Ft
5 G
162 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
42 380,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
pellets
Minőségi szint
adagolási arány
lactide:glycolide (75:25)
molekulatömeg
66,000-107,000
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The product is an amorphous solid with a transition temperature (Tg) in the range of 45-50°C. It is soluble in most organic solvents such as methylene chloride, tetrahydrofuran, ethyl acetate, acetone, chloroform, and hexafluoroispropanol.
Alkalmazás
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) is a synthetic amino acid that has been used to deliver macromolecular therapeutics.[1]
Tulajdonságok és előnyök
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Fizikai forma
Biocompatible, biodegradable polymer.
Jogi információk
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fabrication of amorphous strontium polyphosphate microparticles that induce mineralization of bone cells in vitro and in vivo
Werner E.G.Muller
Acta Biomaterialia, 50, 89-101 (2017)
Robert M Stefani et al.
Acta biomaterialia, 102, 326-340 (2019-12-06)
Articular cartilage defects are a common source of joint pain and dysfunction. We hypothesized that sustained low-dose dexamethasone (DEX) delivery via an acellular osteochondral implant would have a dual pro-anabolic and anti-catabolic effect, both supporting the functional integrity of adjacent
Teresa Musumeci et al.
International journal of pharmaceutics, 440(2), 135-140 (2012-10-20)
Melatonin, a neurohormone secreted by the pineal gland, is able to modulate intraocular pressure (IOP). The aim of this study was to generate nanoparticle (NPs) sustained release formulations that allow to extend the pre-corneal residence time of melatonin, thus prolonging
Igor Jeroukhimov et al.
Journal of the American College of Surgeons, 218(1), 102-107 (2013-11-12)
Chronic pain after inguinal hernia repair occurs in 16% to 62% of patients. The underlying mechanism probably involves sensory nerve damage and abnormal healing that might be influenced by the materials chosen for the procedure. We hypothesize that nonabsorbable sutures
Maria Kirzhner et al.
Ophthalmology, 120(6), 1300-1304 (2013-02-13)
To compare wrapped and polymer-coated hydroxyapatite implants in children undergoing primary enucleation with no adjuvant therapies. Retrospective, interventional cohort study. All children undergoing primary enucleation without adjuvant therapies between 1999 and 2009 at a tertiary pediatric cancer hospital. Review and
Cikkek
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
  1. What is solubility information of plga 75:25
    1 answer
    1. The solubility of this product is not determined. However, various sources state that Poly(D, L-lactide-co-glycolide) is soluble in organic solvents such as methylene chloride, tetrahydrofuran, ethyl acetate, acetone, chloroform, and hexafluoroisopropanol. The concentration has not been determined for these solvents.
      Helpful?