Fontos dokumentumok
79330
Phloroglucinol
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,3,5-Trihydroxybenzene
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
solid
szennyeződések
diresorcin, none detected
≤2% water
mp
215-220 °C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Phloroglucinol (phlo) is a phenol derivative that shows cyctoprotective effect from oxidative damage by enhancing the activity of cellular catalase.
- It can react with benzaldehyde derivatives to form phloroglucinol-based microporous polymeric organic frameworks (phlo-POF) with potential applications in ion-exchange and gas adsorption.
- Phlo can also be used to prepare synthetic analogs of A-type proanthocyanidins (PACs) such as 2,8-dioxabicyclo[3.3.1]nonane derivatives by reacting with the corresponding flavylium salts.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?