Fontos dokumentumok
198161
Toluidine Blue O
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 80%
szín
dark green
λmax
626 nm
ε (extinkciós együttható)
≥13000 at 241-247 nm in H2O
≥28000 at 287-293 nm in H2O
≥40000 at 625-635 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?