Fontos dokumentumok
8.22187
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
for synthesis
Szinonimák:
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
500-019-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1.33 hPa
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >149 °C
sűrűség
1.07 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Alkalmazás
Tween® 80 for synthesis. CAS 9005-65-6, pH 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.090
Saponification value: 45 - 55
Hydroxyl value: 65 - 80
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup