Fontos dokumentumok
S6760
Span® 80
nonionic surfactant
Szinonimák:
Sorbitane monooleate, sorbitan oleate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
428.62 g/mol
koncentráció
≥60% (GC)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
4.3
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves