Fontos dokumentumok
P4634
TWEEN® 85
Szinonimák:
Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
összetétel
Oleic acid, ≥50% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
koncentráció
≥50% (GC)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves