Fontos dokumentumok
P1504
TWEEN® 40
viscous liquid
Szinonimák:
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
~90.0% (GC)
form
viscous liquid
molekulatömeg
estimated mol wt 1277
összetétel
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15.6
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves