P1629
TWEEN® 60
nonionic detergent
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
estimated mol wt 1309
összetétel
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
27 mg/L
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
14.9
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience