Fontos dokumentumok
59924
Polysorbate 80
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
TWEEN® 80, Polysorbatum 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
Forma
liquid
molekulatömeg
average mol wt 79,000
aggregált szám
60
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
CMC
0.012
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?