Fontos dokumentumok
P5188
TWEEN® 80
for molecular biology, syrup
Szinonimák:
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
syrup
molekulatömeg
average mol wt 1310
összetétel
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
CMC
0.012 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
alkalmasság
molecular biology tested
idegen aktivitás
DNAse (Exonuclease Detection), NICKase (Endonuclease Detection), RNAse, none detected
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves