Merck
P8192
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80 solution
10%, low peroxide
Szinonimák:
Polysorbate 80, Polyethylene glycol sorbitan monooleate solution, Polyoxyethylenesorbitan Monooleate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
leírás
non-ionic
koncentráció
10%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Alkalmazás
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines
Komponensek
Contains BHT as an antioxidant.
Minőség
Low Peroxide
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R G Deshpande et al.
Journal of medical microbiology, 46(3), 233-238 (1997-03-01)
Contact-dependent haemolytic activity was observed with cells of Mycobacterium tuberculosis H(37)Rv and M. tuberculosis H(37)Ra, but not with those of M. bovis, M. bovis BCG and M. africanum. Culture filtrates of all these strains did not exhibit any haemolytic activity.
Isolation of subcellular organelles.
B Storrie et al.
Methods in enzymology, 182, 203-225 (1990-01-01)
Mylène Tajan et al.
Nature communications, 12(1), 366-366 (2021-01-16)
Many tumour cells show dependence on exogenous serine and dietary serine and glycine starvation can inhibit the growth of these cancers and extend survival in mice. However, numerous mechanisms promote resistance to this therapeutic approach, including enhanced expression of the de