Összes fotó(1)
Key Documents
5202
Millipore
L-Phenylalanine
Szinonimák:
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.26
Teszt
≥98.5% dry basis (titration)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
mp
275-283 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.34 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Essential amino acid for human development.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1