1485136
USP
Oxybutynin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Ethylmethylamino)but-2-ynyl (±)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxybutynin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C21H29NO3/c1-3-22(2)16-10-11-17-25-20(23)21(24,18-12-6-4-7-13-18)19-14-8-5-9-15-19/h4,6-7,12-13,19,24H,3,5,8-9,14-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWVUDIODXYRQJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3