Fontos dokumentumok
42992
Supelco
Magnesium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
Magnesium nitrate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg(NO3)2 · 6 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.41
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Magnesium standard solution has been used in the determination of magnesium ions, which is present in sea -water, using atomic absorption spectrophotometry (AAS).
Analízis megjegyzés
1 g/L Mg in 2% nitric acid, prepared with high purity Mg(NO3)2, HNO3 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of calcium and magnesium in sea-water using a dynamically coated porous graphitic carbon column with a selective metallochromic ligand as a component of the mobile phase
Paull B, et al.
Analytical Communications, 33, 193-196 (1996)