Fontos dokumentumok
ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
ERM®
izotóptisztaság
 26Mg
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
neat
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAE638
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1