Fontos dokumentumok
379972
Chromium(III) nitrate nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Chromium nitrate nonahydrate, Chromium trinitrate nonahydrate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
60 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very soluble(lit.)
sűrűség
1.80 g/mL (lit.)
SMILES string
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)