Fontos dokumentumok
1.09928
Supelco
Potassium dichromate solution
c(K₂Cr₂O₇) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
K₂Cr₂O₇ Calibration Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
Terméknév
Potassium dichromate solution, for 1000 ml, c(K₂Cr₂O₇) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
koncentráció
1/60 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Facile synthesis of heterojunction of MXenes/TiO2 nanoparticles: This research involves the use of potassium dichromate solution in the synthesis of advanced nanomaterials for environmental remediation, particularly for the removal of hexavalent chromium from water, underscoring its significance in environmental science and nanotechnology (Wang H et al., 2020).
Kapcsolódás
Replaces: PX1443-6
Analízis megjegyzés
Concentration after dilution to 1 liter: c(K₂Cr₂O₇) = 1/60 mol/l
Amount-of-substance concentration: 1/60 mol/l
The concentration of this solution was determined with sodium thiosulfate standard solution (article number 1.09147) standardized against volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.004 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard potassium iodate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)