Fontos dokumentumok
PHR1949
Sodium Lauryl Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
API-család
sodium lauryl sulfate
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 2 g
mp
204-207 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Sodium Lauryl Sulfate is a 12-carbon containing amphiphilic anionic surfactant having a sulfate group. It is used because of its cleaning and foaming properties in a variety of cosmetic products, detergents, pharmaceuticals, and chemical industries.
Alkalmazás
- Electrochemical determination of sodium lauryl sulfate (SDS) using a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method using gold nanoparticle (AuNP) sol to estimate SDS in a river water sample
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C