Fontos dokumentumok
62929
L-Lysine monohydrochloride
≥99.5% (AT), suitable for cell culture, BioUltra
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Lysine monohydrochloride, BioUltra, ≥99.5% (AT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on mRNA decay and destruction using mammalian cells
- to determine its effec on aTC1-6 cell proliferation
- to study the dynamics of the phosphoproteome upon amino acid supplement removal in the growth medium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?