Merck
330507
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
97%
Szinonimák:
Diammonium EDTA monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2N(CH2CO2NH4)CH2CH2N(CH2CO2NH4)CH2CO2H·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.30 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
N.N.O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2H3N.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);2*1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, also known as EDTA diammonium salt hydrate. It is a derivative of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is commonly used as a chelating agent in various applications due to its ability to bind to various metal ions and form stable complexes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Atsushi Hirano et al.
ACS nano, 13(2), 1805-1816 (2019-01-27)
Nanomaterials introduced into biological systems are immediately coated by proteins in vivo. They induce oxidative stress on adsorbed proteins and hence alter the protein structures, which determines the fate pathways and biological impacts of nanomaterials. Carbon nanotubes (CNTs) have been