Fontos dokumentumok
221716
Ammonium oxalate monohydrate
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Forma
crystalline powder
crystals or granules
szennyeződések
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.02%
pH
6-7 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?